(R)-(+)-2-Brom-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol, (R)-2-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429791-5G
SIAL429791-5GEA
612
EUR
SIAL429791-5G
(R)-(+)-2-Brom-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol |
MDL:
MFCD00216591 CAS-Nummer: 76116-20-6 |