2,5-Dichlor-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429848-5G
SIAL429848-5GEA
508
EUR
SIAL429848-5G
2,5-Dichlor-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Cl₂NO₄ Molecular Weight: 236,01 g/mol |
MDL:
MFCD00014691 CAS-Nummer: 88-86-8 EINECS: 201-862-2 |