2-Fluor-6-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

429910-5G
SIAL429910-5GEA 191 EUR
SIAL429910-5G
2-Fluor-6-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
Molecular Weight: 266,01 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
MDL: MFCD00042289
CAS-Nummer: 111771-08-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR