Strontiumbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

430684-5G
SIAL430684-5GEA 120 EUR
SIAL430684-5G
Strontiumbromid, Sigma-Aldrich®
Strontium bromide
Formel: Br₂Sr
Molecular Weight: 247,43 g/mol
Siedepunkt: 2146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 643 °C
Dichte: 4,175 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00049548
CAS-Nummer: 10476-81-0
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 13,08917

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR