(Heptafluorpropyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethyl(heptafluoropropyl)silane, Trimethyl(perfluoropropyl)silane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
431044-1G
SIAL431044-1GEA 116 EUR
SIAL431044-1G
(Heptafluorpropyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane
Formel: C₆H₉F₇Si
MDL: MFCD00216712
CAS-Nummer: 3834-42-2