Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
43107-10G-F
SIAL43107-10G-FEA 1160 EUR
SIAL43107-10G-F
Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Sigma-Aldrich®
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Molecular Weight: 1355,38 g/mol
Schmelzpunkt: 320 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152