Trimethylphosphit, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Phosphorigsäuretrimethylester, TMP

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

431249-25ML
SIAL431249-25MLEA 110 EUR
SIAL431249-25ML
Trimethylphosphit, Sigma-Aldrich®
Trimethylphosphit
Formel: C₃H₉O₃P
Molecular Weight: 124,08 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –77,8 °C
Dichte: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50 °C
MDL: MFCD00008350
CAS-Nummer: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR