Diphenylphosphinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

43153-5G
SIAL43153-5GEA 45.4 EUR
SIAL43153-5G
Diphenylphosphinsäure, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphinic acid
Formel: C₁₂H₁₁O₂P
Molecular Weight: 218,19 g/mol
MDL: MFCD00002132
CAS-Nummer: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR