2,5-Dichlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-Dichlorobenzo-1,4-quinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
431974-10G
SIAL431974-10GEA
208
EUR
SIAL431974-10G
2,5-Dichlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlor-p-benzochinon
Formel:
C₆H₂Cl₂O₂ Molecular Weight: 176.99 g/mol |
MDL:
MFCD00041736 CAS-Nummer: 615-93-0 EINECS: 210-453-8 |