2,6-Dichlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
431982-5G
SIAL431982-5GEA
92.2
EUR
SIAL431982-5G
2,6-Dichlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlor-p-benzochinon
Formel:
C₆H₂Cl₂O₂ Molecular Weight: 176,99 g/mol |
MDL:
MFCD00037159 CAS-Nummer: 697-91-6 EINECS: 211-810-0 |