Scandium(III)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

432105-1G
SIAL432105-1GEA 387 EUR
SIAL432105-1G
Scandium(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Scandium(III)fluorid
Formel: F₃Sc
Molecular Weight: 101,95 g/mol
Siedepunkt: 1527 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1140…1160 °C
Dichte: 2,52 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016325
CAS-Nummer: 13709-47-2
EINECS: 237-255-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR