Thulium(III)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

432148-1G
SIAL432148-1GEA 119 EUR
SIAL432148-1G
Thulium(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Thulium(III)fluorid
Formel: F₃Tm
Molecular Weight: 225,93 g/mol
Siedepunkt: ∼2200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1158 °C
Dichte: 7,9 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049611
CAS-Nummer: 13760-79-7
EINECS: 237-353-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR