1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

432229-10G
SIAL432229-10GEA 0 EUR
SIAL432229-10G
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
Siedepunkt: 92 °C (35 mmHg)
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051794
CAS-Nummer: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR