Methyl-2,6-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dihydroxybenzoesäuremethylester
432792-1G
SIAL432792-1GEA
32.3
EUR
SIAL432792-1G
Methyl-2,6-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,6-dihydroxybenzoat
Formel:
C₈H₈O₄ Molecular Weight: 168,15 g/mol |
MDL:
MFCD00059619 CAS-Nummer: 2150-45-0 |