2-Methylzimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

433101-5G
SIAL433101-5GEA 50.2 EUR
SIAL433101-5G
2-Methylzimtsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methylzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175…176 °C
MDL: MFCD00016841
CAS-Nummer: 2373-76-4
EINECS: 219-150-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR