2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Chlor-3-hydroxybenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

433357-5G
SIAL433357-5GEA 139 EUR
SIAL433357-5G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molecular Weight: 196,56 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,479 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00213793
CAS-Nummer: 138377-34-1
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR