1,3-Didecyl-2-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
433780-1G
SIAL433780-1GEA
59.3
EUR
SIAL433780-1G
1,3-Didecyl-2-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride
Formel:
C₂₄H₄₇ClN₂ |
CAS-Nummer:
70862-65-6 EINECS: 274-948-0 |