1-Decyl-2-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
433799-25ML
SIAL433799-25MLEA 103 EUR
SIAL433799-25ML
1-Decyl-2-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Decyl-2-methylimidazole
Formel: C₁₄H₂₆N₂
CAS-Nummer: 42032-30-4
EINECS: 255-633-7