5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
433853-5G
SIAL433853-5GEA
255
EUR
SIAL433853-5G
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 220,65 g/mol |
MDL:
MFCD00100755 CAS-Nummer: 947-95-5 |