5-Brom-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Bromfurfural

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

433985-10G
SIAL433985-10GEA 81.1 EUR
SIAL433985-10G
5-Brom-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Molecular Weight: 174,98 g/mol
Siedepunkt: 201…203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…76 °C
MDL: MFCD00159501
CAS-Nummer: 1899-24-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR