Eisen(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Eisendibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
434000-1G
SIAL434000-1GEA
66.8
EUR
SIAL434000-1G
Eisen(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)bromid
Formel:
Br₂Fe Molecular Weight: 215,66 g/mol |
MDL:
MFCD00016081 CAS-Nummer: 7789-46-0 EINECS: 232-168-8 UN: 3260 ADR: 8,III |