2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
434086-5G
SIAL434086-5GEA
162
EUR
SIAL434086-5G
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₈H₇NO₅ Molecular Weight: 197,15 g/mol |
MDL:
MFCD00017033 CAS-Nummer: 17028-61-4 |