Tetraethylammoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetraethylammoniumhexafluorophosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
434116-25G
SIAL434116-25GEA
187
EUR
SIAL434116-25G
Tetraethylammoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
Formel:
C₈H₂₀F₆NP |
MDL:
MFCD00043179 CAS-Nummer: 429-07-2 EINECS: 207-056-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |