(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
434639-10G
SIAL434639-10GEA
89.9
EUR
SIAL434639-10G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00216614 CAS-Nummer: 75885-58-4 EINECS: 278-334-3 |