2-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
434795-1G
SIAL434795-1GEA
92.3
EUR
SIAL434795-1G
2-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD00202674 CAS-Nummer: 2011-06-5 |