(S)-(+)-Carvon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(+)-Carvon, (S)-(+)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on, D-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
435759-25ML 435759-5ML
SIAL435759-25MLEA 121 EUR
SIAL435759-25ML SIAL435759-5ML
(S)-(+)-Carvon, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Carvon
Formel: C₁₀H₁₄O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ? 15 °C
Dichte: 0,9584 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00062997
CAS-Nummer: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2