Indium(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
435848-1G
SIAL435848-1GEA 57.7 EUR
SIAL435848-1G
Indium(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)fluorid
Formel: F₃In
Schmelzpunkt: 1170 °C
MDL: MFCD00016149
CAS-Nummer: 7783-52-0
EINECS: 232-005-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,04990