Certetrafluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cerium (IV) fluoride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

435937-5G
SIAL435937-5GEA 51.9 EUR
SIAL435937-5G
Certetrafluorid, Sigma-Aldrich®
Certetrafluorid
Formel: CeF₄
Molecular Weight: 216,11 g/mol
Schmelzpunkt: 650 °C
Dichte: 4,77 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049422
CAS-Nummer: 10060-10-3
Merck Index: 12,02034

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR