Eisen(III)phosphat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Eisen(III)orthophosphat Tetrahydrat, Eisenphosphat Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
436038-100G
SIAL436038-100GEA
36.7
EUR
SIAL436038-100G
Eisen(III)phosphat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)phosphat Tetrahydrat
Formel:
FeO₄P·4H₂O Molecular Weight: 222,88 g/mol |
CAS-Nummer:
31096-47-6 EINECS: 233-149-7 |