4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
436097-1G 436097-5G
SIAL436097-1GEA 0 EUR
SIAL436097-1G SIAL436097-5G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061313
CAS-Nummer: 90176-80-0
UN: 1989
ADR: 3,III