2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
436119-5G
SIAL436119-5GEA
119
EUR
SIAL436119-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₄O Molecular Weight: 180,1 g/mol |
MDL:
MFCD00083554 CAS-Nummer: 207291-85-8 |