2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

436127-5G
SIAL436127-5GEA 101 EUR
SIAL436127-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180,1 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,436 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061286
CAS-Nummer: 141483-15-0
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR