4-Chlor-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
436763-5G
SIAL436763-5GEA 47.5 EUR
SIAL436763-5G
4-Chlor-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molecular Weight: 174,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042468
CAS-Nummer: 446-30-0
EINECS: 207-162-3