(3-Brompropyl)trichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
437808-5ML
SIAL437808-5MLEA 97.1 EUR
SIAL437808-5ML
(3-Brompropyl)trichlorsilan, Sigma-Aldrich®
(3-Brompropyl)trichlorsilan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Molecular Weight: 256,43 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (0,001 mmHg)
Dichte: 1,685 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039291
CAS-Nummer: 13883-39-1
EINECS: 237-650-1
UN: 2987
ADR: 8,II