1-(Methoxymethyl)benzotriazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Methoxymethyl)-1H-benzotriazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
438022-1G
SIAL438022-1GEA
106
EUR
SIAL438022-1G
1-(Methoxymethyl)benzotriazol, Sigma-Aldrich®
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Formel:
C₈H₉N₃O |
MDL:
MFCD00216630 CAS-Nummer: 71878-80-3 |