Kaliumiodat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

438464-25G 438464-5G
SIAL438464-25GEA 256 EUR
SIAL438464-25G SIAL438464-5G
Kaliumiodat, Sigma-Aldrich®
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Schmelzpunkt: 560 °C
Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR