Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Kaliumboranat, Kaliumborhydrid, Kaliumtetrahydridoborat

MQ200

438472-25G 438472-5G
SIAL438472-25GEA 305 EUR
SIAL438472-25G SIAL438472-5G
Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrahydroborat
Formel: H₄BK
Molecular Weight: 53.94 g/mol
Schmelzpunkt: 500
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011396
CAS-Nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR