1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
438782-1G
SIAL438782-1GEA
36.3
EUR
SIAL438782-1G
1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₈H₃BrF₆ Molecular Weight: 293,01 g/mol |
MDL:
MFCD03094336 CAS-Nummer: 7617-93-8 |