Yttrium(III)acetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tris(2,4-pentandionato-O,O')yttrium(III) Hydrat, Yttrium(III)-2,4-pentandionat Hydrat, Tri(2,4-pentandionato-O,O')yttrium(III) Hydrat, Yttrium(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O') Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
438790-5G
SIAL438790-5GEA
135
EUR
SIAL438790-5G
Yttrium(III)acetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)acetylacetonat Hydrat
Formel:
C₁₅H₂₁O₆Y·H₂O Molecular Weight: 404,25 g/mol |
MDL:
MFCD00013509 CAS-Nummer: 207801-29-4 EINECS: 239-607-2 |