2-Nitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

438804-100ML
SIAL438804-100MLEA 32 EUR
SIAL438804-100ML
2-Nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 221,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,163 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007157
CAS-Nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR