Tri(propylene glycol)butyl ether Gemisch aus Isomeren ≥95%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tripropyleneglycoln-butylether, TPNB, Tripropyleneglycolmonobutylether, Tripropylene glycol normal butyl ether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

438871-1L
SIAL438871-1LEA 70.8 EUR
SIAL438871-1L
Tri(propylene glycol)butyl ether Gemisch aus Isomeren ≥95%, Sigma-Aldrich®
Tri(propylene glycol)butyl ether
Formel: C₁₃H₂₈O₄
Molecular Weight: 248,36 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: –75 °C (Lit.)
Dichte: 0,932 g/mL (25 °C) (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216640
CAS-Nummer: 55934-93-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
GC Purity (sum of isomers) ≥ 94.5 %A

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR