1,4-Bis(trimethylsilyl)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,4-Phenylenbis(trimethylsilan)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

438936-5G
SIAL438936-5GEA 82.5 EUR
SIAL438936-5G
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzol
Formel: C₁₂H₂₂Si₂
Molecular Weight: 222,48 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 97,5 °C
MDL: MFCD00015592
CAS-Nummer: 13183-70-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR