Methanol-[D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
439029-10G
439029-50G
SIAL439029-10GEA
198
EUR
SIAL439029-10G
SIAL439029-50G
Methanol-[D4], Sigma-Aldrich®
Methanol-[D4]
Formel:
D₃COD Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044637 CAS-Nummer: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...