1-Fluor-2,4,6-trimethylpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium Tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439312-1G
SIAL439312-1GEA
58.5
EUR
SIAL439312-1G
1-Fluor-2,4,6-trimethylpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridiniumtetrafluoroborate
Formel:
C₈H₁₁BF₅N Molecular Weight: 226,98 g/mol |
MDL:
MFCD00153182 CAS-Nummer: 109705-14-8 |