3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-(2,5-Dichlor-3-thienyl)-1-ethanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

439509-5G
SIAL439509-5GEA 63.5 EUR
SIAL439509-5G
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen, Sigma-Aldrich®
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
Formel: C₆H₄Cl₂OS
Molecular Weight: 195,07 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
MDL: MFCD00014522
CAS-Nummer: 36157-40-1
EINECS: 252-893-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR