3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439533-5G
SIAL439533-5GEA 45.4 EUR
SIAL439533-5G
3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Formel: C₇H₃Br₃O₃
Molecular Weight: 374,81 g/mol
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146 °C
MDL: MFCD00055557
CAS-Nummer: 14348-40-4