5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-(2-Bromophenyl)tetrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439541-1G
SIAL439541-1GEA 93.2 EUR
SIAL439541-1G
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol, Sigma-Aldrich®
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Formel: C₇H₅BrN₄
Molecular Weight: 225.05 g/mol
Schmelzpunkt: 183…184 °C
MDL: MFCD00151799
CAS-Nummer: 73096-42-1