Ytterbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439614-5G
SIAL439614-5GEA
137
EUR
SIAL439614-5G
Ytterbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Yb Molecular Weight: 279,4 g/mol Schmelzpunkt: 860 °C |
MDL:
MFCD00011288 CAS-Nummer: 10361-91-8 EINECS: 233-800-5 Merck Index: 13,10014 |