3-(4-Chlorbenzoyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439924-25G
SIAL439924-25GEA
90.8
EUR
SIAL439924-25G
3-(4-Chlorbenzoyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Chlorbenzoyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₉ClO₃ |
MDL:
MFCD00002794 CAS-Nummer: 3984-34-7 EINECS: 223-627-3 |