Methyl-2-isocyanatobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439983-5G
SIAL439983-5GEA
111
EUR
SIAL439983-5G
Methyl-2-isocyanatobenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-isocyanatobenzoat
Formel:
C₉H₇NO₃ |
MDL:
MFCD00013848 CAS-Nummer: 1793-07-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |